α-Cloro-2,5-difluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5408-100G PC5408-25G PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA 464 EUR
APOSPC5408-100G APOSPC5408-25G APOSPC5408-5G
α-Cloro-2,5-difluorotolueno 97%
α-Cloro-2,5-difluorotolueno
Formula: C₇H₅ClF₂
Pto. Ebullición: 62…64 °C/14mmHg
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090989
Núm. CAS: 495-07-8
UN: 1760
ADR: 8,III