2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 78.3 EUR
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,53 g/mol
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09753482
Núm. CAS: 69034-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III