2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5410-25G PC5410-5G PC5410-100G
APOSPC5410-25GEA 198 EUR
APOSPC5410-25G APOSPC5410-5G APOSPC5410-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetofenona 97%
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetofenona
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210,1 g/mol
Pto. Ebullición: 130…133 °C
Densidad: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000296
Núm. CAS: 652-29-9
EINECS: 211-487-6