2-Bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 114 EUR
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonamida
2-Bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304.09
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094287
Núm. CAS: 351003-63-9