2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 35 EUR
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094290
Núm. CAS: 351003-60-6