4-Bromo-3-fluorobencenosulfonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 58 EUR
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobencenosulfonamida 98%
4-Bromo-3-fluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅BrFNO₂S
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094292
Núm. CAS: 263349-73-1