Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5428-10G PC5428-5G
APOSPC5428-10GEA 34.8 EUR
APOSPC5428-10G APOSPC5428-5G
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formula: C₂₇H₁₆F₆N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00317556
Núm. CAS: 69563-87-7