2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 65.4 EUR
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Br₂FO
MW: 295,93 g/mol
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368759
Núm. CAS: 435273-49-7
UN: 3335
ADR: 9,III