2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5431-1G PC5431-5G
APOSPC5431-1GEA 87 EUR
APOSPC5431-1G APOSPC5431-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₄H₉CIF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00170137
Núm. CAS: 217186-15-7