4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Ethyl hexafluoroglutaryl chloride

PC5439-1G PC5439-25G PC5439-5G
APOSPC5439-1GEA 84.4 EUR
APOSPC5439-1G APOSPC5439-25G APOSPC5439-5G
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride

Derivatising agent for GC; Superior reagent in quantitation of Amphetamine & Methamphetamine in urine by GC/MS.

Formula: C₇H₅ClF₆O₃
MW: 286,554 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054671
Núm. CAS: 18381-53-8
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR