3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 0 EUR
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. Ebullición: 149 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 29…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090487
Núm. CAS: 585-50-2