3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 108 EUR
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972758
Núm. CAS: 948014-51-5