2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5448-1G PC5448-25G PC5448-5G PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5448-1G APOSPC5448-25G APOSPC5448-5G APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Pto. Ebullición: 74…76 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862660
Núm. CAS: 386704-06-9