6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5453-10G PC5453-1G PC5453-5G PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA 338 EUR
APOSPC5453-10G APOSPC5453-1G APOSPC5453-5G APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Pto. Ebullición: 54 °C/2mmHg
Densidad: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108,9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862645
Núm. CAS: 358780-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III