6-Fluoro-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
PC5456-100G
PC5456-25G
PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA
220
EUR
APOSPC5456-100G
APOSPC5456-25G
APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Formula:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Pto. Ebullición: 172…174 °C Densidad: 1.155 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190101 Núm. CAS: 63762-79-8 |