1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 72.5 EUR
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Pto. Ebullición: 93,2 °C
Densidad: 1,5323 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155961
Núm. CAS: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3,III