Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 200 EUR
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₅H₆ClF₃O
MW: 174,55 g/mol
Pto. Ebullición: 109,2 °C/750mmHg
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039336
Núm. CAS: 380-44-9