Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 256 EUR
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Pto. Ebullición: 106…108 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941315
Núm. CAS: 261635-79-4