2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluorobenzophenone-2'-carboxylic acid
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Formula: C₁₄H₉FO₃
MW: 244,22 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002473
Núm. CAS: 7649-92-5