2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 285 EUR
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115960
Núm. CAS: 562840-50-0