Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5480-100G PC5480-1G
APOSPC5480-100GEA 0 EUR
APOSPC5480-100G APOSPC5480-1G
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo 99%
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo
Formula: C₆ClF₅O₂S
MW: 266,58 g/mol
Pto. Ebullición: 210…211 °C
Densidad: 1,797 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007427
Núm. CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II