2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5484-25G PC5484-5G
APOSPC5484-25GEA 154 EUR
APOSPC5484-25G APOSPC5484-5G
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955451
Núm. CAS: 80517-22-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III