4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5485-1G PC5485-5G PC5485-25G
APOSPC5485-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5485-1G APOSPC5485-5G APOSPC5485-25G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
MW: 247.0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998181
Núm. CAS: 1031929-20-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III