3-Bromo-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 36.4 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
3-Bromo-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃BrF₃N
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800708
Núm. CAS: 691877-03-9