α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xilidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC5493-1G PC5493-250MG
APOSPC5493-1GEA 252 EUR
APOSPC5493-1G APOSPC5493-250MG
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xilidina 95%
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229.1224 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313162
Núm. CAS: 313-13-3