4-Amino-2-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5495-1G PC5495-5G PC5495-25G
APOSPC5495-1GEA 0 EUR
APOSPC5495-1G APOSPC5495-5G APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropiridina 98%
4-Amino-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Pto. de fusión: 83…88 °C
Densidad: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095284
Núm. CAS: 18614-51-2