5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC5499-1G PC5499-500MG
APOSPC5499-1GEA 137 EUR
APOSPC5499-1G APOSPC5499-500MG
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₈H₄ClF₃N₂O
MW: 236,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501054
Núm. CAS: 1092352-68-5