Ácido pentafluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 31.9 EUR
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
Ácido pentafluorobenzoico 99%
Ácido pentafluorobenzoico
Formula: C₇HF₅O₂
Pto. Ebullición: 219…221 °C
Pto. de fusión: 100…104 °C
Densidad: 1,944 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002406
Núm. CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6