2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 440 EUR
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832319
Núm. CAS: 119692-41-0