2,4-Difluoropiridina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5506-25G
APOSPC5506-25GEA 81.2 EUR
APOSPC5506-25G
2,4-Difluoropiridina 98%
2,4-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 107 °C/760mmHg
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114162
Núm. CAS: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR