1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trifluoro-1-bromo-3,5-dichlorobenzene
PC5512-5G PC5512-1G
APOSPC5512-5GEA 0 EUR
APOSPC5512-5G APOSPC5512-1G
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₆BrCl₂F₃
Pto. de fusión: 58…59,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424469
Núm. CAS: 24812-13-3