4,4,4-Trifluorobutirato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 58 EUR
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
4,4,4-Trifluorobutirato de metilo
4,4,4-Trifluorobutirato de metilo
Formula: C₅H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3,III