Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5517-1G PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA 90.5 EUR
APOSPC5517-1G APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 104…105 °C
Densidad: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 22,8 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068659
Núm. CAS: 382-90-1
UN: 1993
ADR: 3,II