Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 313 EUR
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Formula: C₅HF₉O₄
MW: 296,05 g/mol
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095398
Núm. CAS: 151772-58-6
UN: 3265
ADR: 8,III