Cloruro de pentafluorobenzoilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5530-100G PC5530-25G
APOSPC5530-100GEA 0 EUR
APOSPC5530-100G APOSPC5530-25G
Cloruro de pentafluorobenzoilo 99%
Cloruro de pentafluorobenzoilo
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formula: C₇ClF₅O
Pto. Ebullición: 158…159 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000657
Núm. CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II