Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Pto. de fusión: 228…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863169
Núm. CAS: 182482-25-3