Ácido 2-fluoro-6-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
Ácido 2-fluoro-6-nitrobenzoico 97%
Ácido 2-fluoro-6-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. de fusión: 143…147 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862079
Núm. CAS: 385-02-4