(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 EUR
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Formula: C₆BrF₁₃O₃
Pto. Ebullición: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094295
Núm. CAS: 330562-45-3