Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 220 EUR
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico 98%
Alcohol 2,3,4,5,6-pentafluorobencílico
Formula: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C/60mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004602
Núm. CAS: 440-60-8