2,5-Difluorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2,5-difluorobenzoate
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
2,5-Difluorobenzoato de metilo
2,5-Difluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Pto. Ebullición: 202…204 °C
Densidad: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093800
Núm. CAS: 362601-90-9