3-Fluoro-4-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 23.2 EUR
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774187
Núm. CAS: 656-66-6