2,6-Difluoro-4-metoxianilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-3,5-difluoroanisole
PC5543-1G PC5543-5G PC5543-10G
APOSPC5543-1GEA 40.6 EUR
APOSPC5543-1G APOSPC5543-5G APOSPC5543-10G
2,6-Difluoro-4-metoxianilina
2,6-Difluoro-4-metoxianilina
Formula: C₇H₇F₂NO
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115922
Núm. CAS: 151414-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III