3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5547-1G PC5547-25G PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5547-1G APOSPC5547-25G APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Pto. de fusión: 77…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091380
Núm. CAS: 67475-55-2
UN: 3261
ADR: 8,II