2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5551-25G
PC5551-5G
PC5551-1G
APOSPC5551-25GEA
0
EUR
APOSPC5551-25G
APOSPC5551-5G
APOSPC5551-1G
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃S Pto. de fusión: 100…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01941309 Núm. CAS: 386715-52-2 |