Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid Pentafluorobenzyl ester
PC5555-1G PC5555-25G PC5555-5G
APOSPC5555-1GEA 42.2 EUR
APOSPC5555-1G APOSPC5555-25G APOSPC5555-5G
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Pentafluorobenzyl methacrylate
Formula: C₁₁H₇F₅O₂
MW: 266,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042329
Núm. CAS: 114859-23-3