3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-buteno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 343 EUR
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-buteno 97%
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-buteno
Formula: C₄H₃F₅
MW: 146,06 g/mol
Pto. Ebullición: 44350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1,