1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pentafluoroethyl ethyl ketone
PC5570-5G PC5570-1G
APOSPC5570-5GEA 236 EUR
APOSPC5570-5G APOSPC5570-1G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane
Formula: C₅H₅F₅O
MW: 176,09 g/mol
Pto. Ebullición: 61…62 °C/740mmHg
Densidad: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053172
Núm. CAS: 378-72-3
UN: 1993
ADR: 3,III