2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Formula: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252,14 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038874
Núm. CAS: 53841-60-4