Bromodifluoroacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromodifluoroaceticacid
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 139 EUR
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Formula: C₂HBrF₂O₂
MW: 174,93 g/mol
Pto. Ebullición: 134 °C
Pto. de fusión: 26,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183519
Núm. CAS: 354-08-5
UN: 3261
ADR: 8,III