Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 132 EUR
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Formula: C₇H₆F₆O₂
Pto. Ebullición: 62…63 °C/115mmHg
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093322
Núm. CAS: 135771-94-7